Learn More
Masterflex™ Conjunto de frasco de muestreo irradiado con rayos gamma de un solo uso
Código de producto. 16679561 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16679561 125 mL cada uno
16689561 250 mL cada uno
16699561 500 mL cada uno
16609571 1000 mL cada uno
16619571 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16679561 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9564420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    81.10€ / paquete de 1
    Ahorro 26.90€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
El conjunto de botellas de muestreo irradiadas por rayos gamma de un solo uso Masterflex™ transfiere, toma muestras y almacena reactivos y productos biofarmacéuticos de forma segura.
  • El conjunto de tubos/tapón de una sola pieza y seguro elimina la contaminación y la pérdida de producto debido a conexiones sueltas.
  • Los conjuntos están irradiados con rayos gamma, lo que elimina los costes de mano de obra y validación aso
Especificaciones
Descripción Irradiado con radiación gamma
Capacidad (métrico) 125 mL