Learn More
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso
Código de producto. 16649872
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
0,06 a 2 l/min.
0,50 a 20 l/min.
1,50 a 40 l/min.
3 a 200 l/min.
De 0,03 a 2 L/min
Tipo:
Sensor de flujo (montaje con abrazadera)
Sensor de flujo (montaje con clip)
Sensor de flujo (montaje por clic)
Sensor de flujo (portatubos)
Material:
PFA
PVDF
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tipo Material unitSize
16649872 De 0,03 a 2 L/min Sensor de flujo (montaje con abrazadera) PVDF cada uno
16689872 De 0,03 a 2 L/min Sensor de flujo (montaje con clip) PVDF cada uno
16679862 De 0,03 a 2 L/min Sensor de flujo (portatubos) PVDF cada uno
16629872 0,06 a 2 l/min. Sensor de flujo (montaje con abrazadera) PFA cada uno
16609872 0,06 a 2 l/min. Sensor de flujo (montaje por clic) PFA cada uno
16669872 0,06 a 2 l/min. Sensor de flujo (montaje con clip) PFA cada uno
16639872 0,50 a 20 l/min. Sensor de flujo (montaje con abrazadera) PFA cada uno
16619872 0,50 a 20 l/min. Sensor de flujo (montaje por clic) PFA cada uno
16679872 0,50 a 20 l/min. Sensor de flujo (montaje con clip) PFA cada uno
16659872 0,50 a 20 l/min. Sensor de flujo (montaje con abrazadera) PVDF cada uno
16699872 0,50 a 20 l/min. Sensor de flujo (montaje con clip) PVDF cada uno
16689862 0,50 a 20 l/min. Sensor de flujo (portatubos) PVDF cada uno
16669862 1,50 a 40 l/min. Sensor de flujo (montaje con clip) PFA cada uno
16699862 3 a 200 l/min. Sensor de flujo (portatubos) PVDF cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16649872 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 2450709
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cree un sistema de sensores de flujo de un solo uso que pueda personalizarse para cualquier aplicación deseada
  • Sistemas modulares de sensores de flujo intercambiables con diseño de un solo uso
  • Lecturas de medición precisas a bajo caudal: ±1%
  • Tubos de flujo desechables de bajo coste de funcionamiento para una producción óptima sin contaminación
  • Ideal para aplicaciones de un solo uso, pero también adecuado para mediciones a largo plazo
  • Los tubos de flujo y los sensores de la turbina se producen y prueban en condiciones de salas limpias
Especificaciones
Tipo de pantalla Ninguno
Tensión 5 - 24 VDC
Tipo Sensor de flujo (montaje con abrazadera)
Caudal De 0,03 a 2 L/min
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 176 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 80 °C
Material PVDF