Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Revestimientos 3D estándar de bioprocesos de un solo uso para tanques cilíndricos
Código de producto. 31723086
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
20 L
50 L
100 L
200 L
300 L
400 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico)
31723086 200 L
31723079 20 L
31723071 50 L
31723063 100 L
31723062 300 L
31723069 400 L
31723074 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31723086 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor LR0200L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.24€
    596.44€ / paquete de 10
    Ahorro 144.80€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Fabricado con películas multicapa para una fuerte protección de barrera de gas, garantizando un rendimiento conforme a las cGMP y sin animales.
  • Disponible en tamaños desde 20 L hasta 500 L.
  • Construido con una estructura de película multicapa con LLDPE como capa de contacto con el fluido y EVOH como barrera de gas, lo que garantiza la compatibilidad química, la durabilidad y la protección contra la entrada de oxígeno.
  • Espesor de la película: 5,0 mil (pared lateral) / 7 mil (parte inferior)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 L
Material LLDPE
Tipo de producto Delineador 3D
Para utilizar con (equipo) Tanque cilíndrico
Port Detail 0 puertos
Film Description Película de 5 capas
Tubing Style Sin tubos