Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Bolsas de bioproceso de un solo uso, estándar 2D, 3 puertos
Código de producto. 31723090
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
10 L
20 L
Línea de longitud de tuberías 1:
6 in
20 in
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Línea de longitud de tuberías 1
31723090 1 L 6 in
31723072 1 L 20 in
31723088 2 L 6 in
31723085 2 L 20 in
31723080 3 L 6 in
31723067 3 L 20 in
31723083 5 L 6 in
31723089 5 L 20 in
31723082 10 L 6 in
31723061 10 L 20 in
31723081 20 L 6 in
31723075 20 L 20 in
31723068 50 mL 6 in
31723077 150 mL 6 in
31723076 150 mL 20 in
31723087 250 mL 6 in
31723073 250 mL 20 in
31723084 500 mL 6 in
31723065 500 mL 20 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31723090 Supplier Saint-Gobain Performance Plastics Supplier No. BP0001L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1432.43€
    1152.30€ / paquete de 20
    Ahorro 280.13€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con películas multicapa para una fuerte protección de barrera de gas, garantizando un rendimiento conforme a las cGMP y sin animales.
  • Disponible en tamaños desde 50 mL hasta 20 L.
  • Construido con LLDPE como capa de contacto con el fluido y EVOH como barrera de gas, lo que garantiza la compatibilidad química, la durabilidad y la protección contra la entrada de oxígeno.
  • Diseñado con configuraciones de drenaje superior o inferior para satisfacer diversos requisitos de proceso y maximizar la facilidad de uso.
  • Puertos de muestreo sin aguja.
  • Las bolsas de pequeño volumen cuentan con capacidad para colgarlas y asas integradas.
  • Los tubos sellables y soldables en diseños estándar garantizan conexiones sin fugas y compatibilidad con equipos de soldadura automatizados.
  • Disponible en diseños estándar y personalizados.
  • Disponible como sistemas múltiples.
  • Ideal para medios de cultivo celular, preparación de tampones, almacenamiento de productos y muestreo en operaciones de bioprocesamiento anteriores y posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 1 L
Dimensiones 13,50 x 6,48 in.
Descripción de la película Saint-Gobain Película de 5 capas
Detalle del puerto 3 puertos
Línea de longitud de tuberías 1 6 in
Línea de longitud de tuberías 3 6 in
Línea de longitud de tuberías 2 6 in
Línea de material de tuberías 3 C-Flex 374
Línea de material de tuberías 1 C-Flex 374
Línea de material de tuberías 2 C-Flex 374
Tubing Style C-Flex
Tipo de producto Bolsa de bioproceso 2D estándar