Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Bolsas de bioproceso de un solo uso, estándar 2D, 2 puertos
Código de producto. 31723078
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Línea de longitud de tuberías 1:
12 in
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Línea de longitud de tuberías 1
31723078 150 mL 12 in
31723066 50 mL 12 in
31723070 250 mL 12 in
31723064 500 mL 12 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31723078 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor BP0150MS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1107.60€
    888.86€ / paquete de 20
    Ahorro 218.74€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Fabricado con películas multicapa para una fuerte protección de barrera de gas, garantizando un rendimiento conforme a las cGMP y sin animales.
  • Disponible en tamaños desde 50 mL hasta 500 mL.
  • Construido con LLDPE como capa de contacto con el fluido y EVOH como barrera de gas, lo que garantiza la compatibilidad química, la durabilidad y la protección contra la entrada de oxígeno.
  • Diseñado con configuraciones de drenaje superior o inferior para satisfacer diversos requisitos de proceso y maximizar la facilidad de uso.
  • Puertos de muestreo sin aguja.
  • Las bolsas de pequeño volumen cuentan con capacidad para colgarlas y asas integradas.
  • Los tubos sellables y soldables en diseños estándar garantizan conexiones sin fugas y compatibilidad con equipos de soldadura automatizados.
  • Disponible en diseños estándar y personalizados.
  • Disponible como sistemas múltiples.
  • Ideal para medios de cultivo celular, preparación de tampones, almacenamiento de productos y muestreo en operaciones de bioprocesamiento anteriores y posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 mL
Dimensiones 7,72 x 3,85 in.
Descripción de la película Saint-Gobain Película de 5 capas
Detalle del puerto 2 puertos
Línea de longitud de tuberías 1 12 in
Línea de longitud de tuberías 2 12 in
Línea de material de tuberías 1 C-Flex 374
Línea de material de tuberías 2 C-Flex 374
Tubing Style C-Flex
Tipo de producto Bolsa de bioproceso 2D estándar