Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Bolsas de bioproceso de un solo uso, estándar 2D, 2 puertos
Description
- Disponible en tamaños desde 50 mL hasta 500 mL.
- Construido con LLDPE como capa de contacto con el fluido y EVOH como barrera de gas, lo que garantiza la compatibilidad química, la durabilidad y la protección contra la entrada de oxígeno.
- Diseñado con configuraciones de drenaje superior o inferior para satisfacer diversos requisitos de proceso y maximizar la facilidad de uso.
- Puertos de muestreo sin aguja.
- Las bolsas de pequeño volumen cuentan con capacidad para colgarlas y asas integradas.
- Los tubos sellables y soldables en diseños estándar garantizan conexiones sin fugas y compatibilidad con equipos de soldadura automatizados.
- Disponible en diseños estándar y personalizados.
- Disponible como sistemas múltiples.
- Ideal para medios de cultivo celular, preparación de tampones, almacenamiento de productos y muestreo en operaciones de bioprocesamiento anteriores y posteriores.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Dimensiones | 5,22 x 3,85 in. |
| Descripción de la película | Saint-Gobain Película de 5 capas |
| Detalle del puerto | 2 puertos |
| Línea de longitud de tuberías 1 | 12 in |
| Línea de longitud de tuberías 2 | 12 in |
| Línea de material de tuberías 1 | C-Flex 374 |
| Línea de material de tuberías 2 | C-Flex 374 |
| Tubing Style | C-Flex |
| Tipo de producto | Bolsa de bioproceso 2D estándar |