Includes
Dos primers de PCR sin etiquetar: (primers de avance y retroceso a concentración final de 900 nM); Tinte Applied Biosystems VIC™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 1 (sondas a concentración final de 200 nM); Tinte Applied Biosystems 6FAM™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 2 (sondas a concentración final de 200 nM)
- Gran selección de ensayos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) avanza los ensayos de validación y cribaje para aplicaciones de asociación de enfermedades y estratificación de poblaciones
- Fácil de usar, formato de un solo tubo
- El diseño robusto del ensayo proporciona resultados muy precisos, reproducibles y fiables
- Un flujo de trabajo sencillo permite obtener resultados rápidos
Nuestros ensayos humanos de genotipado TaqMan SNP prediseñados son una colección de millones de ensayos humanos para todo el genoma, incluidos 1000 SNP de genomas, SNP de HapMap y SNP de codificación.
Ventajas:
•Probado: la química TaqMan estándar de oro y los diseños de ensayo robustos brindan resultados precisos, reproducibles y confiables
•Sencillo: el conveniente formato de un solo tubo y el flujo de trabajo simple brindan un camino fácil hacia resultados confiables; no se requiere optimización
•Relevante: la extensa colección de ensayos humanos prediseñados ofrece acceso directo al contenido que es relevante para su investigación.
•Probado: todos los ensayos de genotipado de SNP humanos se prueban funcionalmente para garantizar la discriminación alélica
Tiempo aproximado de envío
4–6 días en Norteamérica y 6–10 días en Europa
Los ensayos de genotipado TaqMan SNP requieren solo tres componentes de reacción para PCR: ADN genómico purificado (1–20 ng), la solución de ensayo y la mezcla maestra de genotipado TaqMan (u otra mezcla maestra compatible) (se vende por separado).
Todos los diseños de ensayos son el producto de nuestra cartera de bioinformática, optimizada a lo largo de más de una década mediante el aprovechamiento de los datos de rendimiento de ensayo y fabricación.Los ensayos TaqMan se han citado en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.
Todos nuestros ensayos TaqMan prediseñados están cubiertos por la garantía qPCR de los ensayos TaqMan.*
Mezcla maestra recomendada (se vende por separado):Mezcla maestra para genotipado TaqMan
*Se aplican los términos y condiciones.Para obtener más información, visite www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Especificaciones
Especificaciones
| Modificación del cebador 3' | Ninguno |
| Modificación del cebador 5' | Ninguno |
| Concentración | 80X |
| Contenido y almacenamiento | 1 tubo que contiene una mezcla de 40x (tamaños S y M) u 80x (tamaño L) de ensayo preformulado (2 sondas y 2 cebadores). Almacenar a entre -15 y -25 °C. |
| Descripción | La sonda de MGB VIC™ detecta el alelo 1; la sonda FAM-MGB detecta el alelo 2 |
| Formulario | Congelado |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500, Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 Sistema, QuantStudio™ Sistema de PCR digital Absolute Q, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flexión, QuantStudio™ 7 Flexión, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ Flexión de 12k ProFlex Sistema de PCR* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Ciclador térmico automatizado** Si se utiliza un ciclador térmico para la amplificación por PCR, la lectura previa y la lectura posterior opcionales deben realizarse por separado en un sistema de PCR en tiempo real para detectar y registrar señales fluorescentes. |
| Modificación de sonda interna | VIC™ (5'), FAM (5'), MGB (unión al surco menor) (3') |
| Etiqueta o tinte | FAM, VIC |
| Línea de productos | TaqMan |
| Mostrar más |