Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de genotipado SNP TaqMan™, humano
Código de producto. 10772487 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
ABY, Cy5
FAM, VIC
Cantidad:
L (2400 reactions), Made to Order
M (1000 reactions), Made to Order
S (300 reactions), Made to Order
Tamaño de la unidad:
300 reacciones
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta o tinte Cantidad Tamaño de la unidad
10772487 FAM, VIC S (300 reactions), Made to Order 300 reacciones
10167144 FAM, VIC L (2400 reactions), Made to Order cada uno
10269184 FAM, VIC M (1000 reactions), Made to Order cada uno
32226544 ABY, Cy5 S (300 reactions), Made to Order cada uno
32226561 ABY, Cy5 M (1000 reactions), Made to Order cada uno
32226564 ABY, Cy5 L (2400 reactions), Made to Order cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10772487 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4351379
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Ensayo de nucleasa 5' para discriminar entre dos alelos de un SNP específico para su uso en estudios de genotipificación
  • Gran selección de ensayos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) avanza los ensayos de validación y cribaje para aplicaciones de asociación de enfermedades y estratificación de poblaciones
  • Fácil de usar, formato de un solo tubo
  • El diseño robusto del ensayo proporciona resultados muy precisos, reproducibles y fiables
  • Un flujo de trabajo sencillo permite obtener resultados rápidos
Los ensayos de identificación de genotipos de SNP Applied Biosystems TaqMan utilizan la composición química de la 5´ nucleasa TaqMan para amplificar y detectar polimorfismos específicos en muestras de ADN genómico purificado. Cada ensayo permite el genotipado de individuos para un polimorfismo de nucleótido único (SNP) y consta de dos primers específicos de secuencia y dos sondas de ligante de ranura menor TaqMan (MGB) con supresores no fluorescentes (NFQ). Una sonda está etiquetada con colorante VIC para detectar la secuencia Allele 1; la segunda sonda está etiquetada con colorante FAM para detectar la secuencia Allele 2.
Nuestros ensayos humanos de genotipado TaqMan SNP prediseñados son una colección de millones de ensayos humanos para todo el genoma, incluidos 1000 SNP de genomas, SNP de HapMap y SNP de codificación.
Ventajas:
• Probado: la química TaqMan estándar de oro y los diseños de ensayo robustos brindan resultados precisos, reproducibles y confiables
• Sencillo: el conveniente formato de un solo tubo y el flujo de trabajo simple brindan un camino fácil hacia resultados confiables; no se requiere optimización
• Relevante: la extensa colección de ensayos humanos prediseñados ofrece acceso directo al contenido que es relevante para su investigación.
• Probado: todos los ensayos de genotipado de SNP humanos se prueban funcionalmente para garantizar la discriminación alélica
Tiempo aproximado de envío
4–6 días en Norteamérica y 6–10 días en Europa
Los ensayos de genotipado TaqMan SNP requieren solo tres componentes de reacción para PCR: ADN genómico purificado (1–20 ng), la solución de ensayo y la mezcla maestra de genotipado TaqMan (u otra mezcla maestra compatible) (se vende por separado).
Todos los diseños de ensayos son el producto de nuestra cartera de bioinformática, optimizada a lo largo de más de una década mediante el aprovechamiento de los datos de rendimiento de ensayo y fabricación. Los ensayos TaqMan se han citado en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.
Todos nuestros ensayos TaqMan prediseñados están cubiertos por la garantía qPCR de los ensayos TaqMan.*
Mezcla maestra recomendada (se vende por separado): Mezcla maestra para genotipado TaqMan
*Se aplican los términos y condiciones. Para obtener más información, visite www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modificación del cebador 3' Ninguno
Modificación del cebador 5' Ninguno
Concentración 40X
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 40x (tamaños S y M) u 80x (tamaño L) de ensayo preformulado (2 sondas y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Descripción La sonda de MGB VIC™ detecta el alelo 1; la sonda FAM-MGB detecta el alelo 2
Formulario Congelado
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 Sistema, QuantStudio™ Sistema de PCR digital Absolute Q, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flexión, QuantStudio™ 7 Flexión, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ Flexión de 12k ProFlex Sistema de PCR* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Ciclador térmico automatizado** Si se utiliza un ciclador térmico para la amplificación por PCR, la lectura previa y la lectura posterior opcionales deben realizarse por separado en un sistema de PCR en tiempo real para detectar y registrar señales fluorescentes.
Modificación de sonda interna VIC™ (5'), FAM (5'), MGB (unión al surco menor) (3')
Etiqueta o tinte FAM, VIC
Línea de productos TaqMan
Método de purificación Extracción en fase sólida (SPE)
Grado de pureza o calidad Sin ARNasa, sin ADNasa
Cantidad S (300 reactions), Made to Order
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Humano
Objetivo Hay más de 4,5 millones de ensayos genómicos en humanos disponibles
Para utilizar con (aplicación) Genotipado
N.º de reacciones 300 reacciones