Includes
Dos primers de PCR sin etiquetar: (primers de avance y retroceso a concentración final de 900 nM); Tinte Applied Biosystems VIC™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 1 (sondas a concentración final de 200 nM); Tinte Applied Biosystems 6FAM™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 2 (sondas a concentración final de 200 nM)
- Gran selección de ensayos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) avanza los ensayos de validación y cribaje para aplicaciones de asociación de enfermedades y estratificación de poblaciones
- Fácil de usar, formato de un solo tubo
- El diseño robusto del ensayo proporciona resultados muy precisos, reproducibles y fiables
- Un flujo de trabajo sencillo permite obtener resultados rápidos
- Gran selección de ensayos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) avanza los ensayos de validación y cribaje para aplicaciones de asociación de enfermedades y estratificación de poblaciones
- Fácil de usar, formato de un solo tubo
- El diseño robusto del ensayo proporciona resultados muy precisos, reproducibles y fiables
- Un flujo de trabajo sencillo permite obtener resultados rápidos
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 40X |
| Contenido y almacenamiento | Dos cebadores de PCR sin etiquetar: (cebadores de avance y retroceso a concentración final de 900 nM); colorante Applied Biosystems VIC™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 1 (sondas a concentración final de 200 nM); colorante Applied Biosystems 6FAM™: La sonda con etiqueta MGB detecta la secuencia del alelo 2 (sondas a concentración final de 200 nM). Almacenar a una temperatura de entre -15 y -25 °C |
| Descripción | Ensayos de genotipado de SNP TaqMan de un solo tubo |
| Cantidad | S (300 reacciones), hecho a pedido |
| Especie | Non-human |
| Para utilizar con (aplicación) | del tumor |
| N.º de reacciones | 300 reacciones |
| Tipo de muestra | Ratón |