Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de genotipado SNP TaqMan™, humano
Código de producto. 10310215 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
L (2400 reacciones), hecho a pedido
M (1000 reacciones), hecho a pedido
S (300 reacciones), hecho a pedido
Especie:
Humano
Non-human
Tamaño de la unidad:
300 reacciones
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Especie unitSize
10310215 M (1000 reacciones), hecho a pedido Non-human cada uno
10167144 L (2400 reacciones), hecho a pedido Humano cada uno
10269184 M (1000 reacciones), hecho a pedido Humano cada uno
10772487 S (300 reacciones), hecho a pedido Humano 300 reacciones
10176954 L (2400 reacciones), hecho a pedido Non-human cada uno
10658265 S (300 reacciones), hecho a pedido Non-human cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10310215 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4351382
Includes
Dos primers de PCR sin etiquetar: (primers de avance y retroceso a concentración final de 900 nM); Tinte Applied Biosystems VIC™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 1 (sondas a concentración final de 200 nM); Tinte Applied Biosystems 6FAM™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 2 (sondas a concentración final de 200 nM)
Ensayo de nucleasa 5' para discriminar entre dos alelos de un SNP específico para su uso en estudios de genotipificación
  • Gran selección de ensayos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) avanza los ensayos de validación y cribaje para aplicaciones de asociación de enfermedades y estratificación de poblaciones
  • Fácil de usar, formato de un solo tubo
  • El diseño robusto del ensayo proporciona resultados muy precisos, reproducibles y fiables
  • Un flujo de trabajo sencillo permite obtener resultados rápidos
  • Gran selección de ensayos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) avanza los ensayos de validación y cribaje para aplicaciones de asociación de enfermedades y estratificación de poblaciones
  • Fácil de usar, formato de un solo tubo
  • El diseño robusto del ensayo proporciona resultados muy precisos, reproducibles y fiables
  • Un flujo de trabajo sencillo permite obtener resultados rápidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 40X
Contenido y almacenamiento Dos cebadores de PCR sin etiquetar: (cebadores de avance y retroceso a concentración final de 900 nM); colorante Applied Biosystems VIC™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 1 (sondas a concentración final de 200 nM); colorante Applied Biosystems 6FAM™: La sonda con etiqueta MGB detecta la secuencia del alelo 2 (sondas a concentración final de 200 nM). Almacenar a una temperatura de entre -15 y -25 °C
Descripción Ensayos de genotipado de SNP TaqMan de un solo tubo
Cantidad M (1000 reacciones), hecho a pedido
Especie Non-human
Para utilizar con (aplicación) Genotipado
N.º de reacciones 1000 reacciones
Tipo de muestra Ratón