Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de genotipado SNP TaqMan™, humano
Código de producto. 10167144 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 reacciones (M, 40X)
2400 reacciones (L; 80X)
5000 reacciones (media, 40X)
L (2400 reacciones), bajo pedido
S (300 reacciones), bajo pedido
S (300 reacciones), hecho a pedido
Especie:
Humano
Non-human
Tamaño de la unidad:
300 reacciones
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Especie unitSize
10167144 2400 reacciones (L; 80X) Humano cada uno
10269184 1000 reacciones (M, 40X) Humano cada uno
10772487 S (300 reacciones), hecho a pedido Humano 300 reacciones
10176954 L (2400 reacciones), bajo pedido Non-human cada uno
10310215 5000 reacciones (media, 40X) Non-human cada uno
10658265 S (300 reacciones), bajo pedido Non-human cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10167144 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4351374
Includes
Dos primers de PCR sin etiquetar: (primers de avance y retroceso a concentración final de 900 nM); Tinte Applied Biosystems VIC™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 1 (sondas a concentración final de 200 nM); Tinte Applied Biosystems 6FAM™: la sonda etiquetada MGB detecta la secuencia de alelo 2 (sondas a concentración final de 200 nM)
Ensayo de nucleasa 5' para discriminar entre dos alelos de un SNP específico para su uso en estudios de genotipificación
  • Gran selección de ensayos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) avanza los ensayos de validación y cribaje para aplicaciones de asociación de enfermedades y estratificación de poblaciones
  • Fácil de usar, formato de un solo tubo
  • El diseño robusto del ensayo proporciona resultados muy precisos, reproducibles y fiables
  • Un flujo de trabajo sencillo permite obtener resultados rápidos
  • Gran selección de ensayos de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) avanza los ensayos de validación y cribaje para aplicaciones de asociación de enfermedades y estratificación de poblaciones
  • Fácil de usar, formato de un solo tubo
  • El diseño robusto del ensayo proporciona resultados muy precisos, reproducibles y fiables
  • Un flujo de trabajo sencillo permite obtener resultados rápidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modificación del cebador 3' Ninguno
Modificación del cebador 5' Ninguno
Concentración 80X
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 40x (tamaños S y M) u 80x (tamaño L) de ensayo preformulado (2 sondas y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Descripción La sonda de MGB VIC™ detecta el alelo 1; la sonda FAM-MGB detecta el alelo 2
Formulario Congelado
Para utilizar con (equipo) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler** If a thermal cycler is used for PCR amplification, the optional pre-read and the post-read must be performed separately on a real-time PCR system in order to detect and record fluorescent signals.
Modificación de sonda interna VIC™ (5'), FAM (5'), MGB (unión al surco menor) (3')
Etiqueta o tinte FAM, VIC
Línea de productos TaqMan
Método de purificación Extracción en fase sólida (SPE)
Grado de pureza o calidad Sin ARNasa, sin ADNasa
Cantidad 2400 reacciones (L; 80X)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Humano
Objetivo Hay más de 4,5 millones de ensayos genómicos en humanos disponibles
Para utilizar con (aplicación) Genotipado
N.º de reacciones 12.000 reacciones