Learn More
Hughes Unidad de lavado ocular/facial/corporal portátil con boquilla individual
Código de producto. 17772338
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17772338 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 17772338 Proveedor Hughes N.º de proveedor HEWS5021GB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.91€
    360.00€ / paquete de 1
    Ahorro 117.91€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Una unidad de lavado ocular/facial y corporal portátil montada en pared con una boquilla. Desarrollada para adaptarse a entornos peligrosos en los que existe el riesgo de derrames de sustancias químicas o peligrosas.
  • Una unidad de lavado ocular/facial y corporal portátil montada en pared con una boquilla
  • Desarrollada para adaptarse a entornos peligrosos en los que existe el riesgo de derrames de sustancias químicas o peligrosas
  • Gracias a la manguera reforzada de 5 m, estas unidades portátiles resultan muy útiles para tratar a personal discapacitado
  • El botón de accionamiento de bloqueo para facilitar su uso cumple las normas europeas e internacionales
  • Equipada con tapas antipolvo, una válvula sin retorno y un regulador de flujo
Especificaciones
Color Rojo
Altura (métrico) 10,5 cm
Tipo de producto Estaciones de lavado combinado de ojos, cara y cuerpo
Anchura (métrico) 7 cm