Learn More
Gilac™ Gancho individual para abrigos
Código de producto. 17978491
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17978491 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17978491 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G090121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.74€
    1.76€ / paquete de 1
    Ahorro 0.98€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El gancho para abrigos individual es adecuado para las necesidades de catering institucional, con excelente durabilidad y longevidad.
  • Producto adecuado para necesidades de restauración institucional.
  • Diseñado para uso intensivo.
  • Excelente durabilidad y longevidad.
  • Un producto original de la gama de higiene GILAC.
  • Fabricado durante muchos años, por lo que la sustitución de un producto idéntico es posible y sencilla.
Especificaciones
Anchura (imperial) 2,6 in
Tamaño Estándar
Anchura (métrico) 65 mm
Color Blanco