Description
- Su diseño delgado y su apoyo para los dedos ajustable garantizan que la pipeta se ajuste perfectamente a su mano, haciéndola ergonómica y cómoda de usar, incluso durante largas sesiones de pipeteo.
- Para mantenerte flexible en todo momento, el Transferpette™ Pro cuenta con dos técnicas de ajuste:
- Fácil calibración para una calibración permanente sin herramientas
- Ajuste del usuario para una adaptación rápida y reversible a condiciones cambiantes como temperatura, forma de la punta o propiedades del medio.
- El Transferpette™ Pro está fabricado con materiales de alta calidad con protección de mostrador incorporada, lo que lo hace robusto y duradero. Es totalmente esterilizable en autoclave (121 °C) y está disponible como pipetas monocanal y multicanal.
Limitaciones de uso:
- La temperatura de funcionamiento debe estar °entre +15 C y +°40 C (59 °F y 104 °F). Otras temperaturas bajo pedido.
- Presión de vapor hasta 500 mbar
- Viscosidad: 260 mPa ·s
- Para medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
Specifications
Specifications
| Exactitud | <±1,4% |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Gris claro |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de pipeta de 0,5 a 20 μL |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Transferpette Pro |
| Número de canales | 1 |
| Programable | No |
| Show More |