Learn More
Socorex™ Acura™ Módulo volumétrico de macropipeta monocanal
Descripción
- Una de los 27 conjuntos volumétricos disponibles.
- Aumente la versatilidad y ahorre costes.
- Desensambla y reensambla sin herramientas.
- Las especificaciones de calibración de los módulos adicionales, tal y como las establece el control de calidad de fábrica o el propietario de la pipeta, se conservan en la memoria del instrumento.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Micropipeta Acura™ Electro™ 926 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Acura |
| Tipo | Módulo volumétrico de pipeta electrónica |
| Volumen (métrico) | 0,25 a 5 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Micropipeta Acura™ Electro 926 |
| Cantidad | 1 Unidad |