Learn More
- Home
- Products
- Espectroscopía
- Espectrofotometría
- Soportes de cubetas y muestras para espectrofotómetros
- Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Código de producto. 15886085 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Admite | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15886085 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de muestras para celda individual | Cubeta de 10 mm (1) | cada uno |
| 15896085 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Portaceldas estilo Beckman | Microceldas cortas estilo Beckman | cada uno |
| 15816095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta cilíndrica de 5 a 100 mm | cada uno |
| 15826095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de muestras para película/filtro | Filtro/lentes de 10 mm de espesor | cada uno |
| 15836095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte para microceldas desechables | 50 μMicrocélulas L, Uvettes | cada uno |
| 15866095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta de 10 a 100 mm (1) | cada uno |
| 11881762 | Espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para celda individual | Cubeta PL cuadrada de 10 mm | cada uno |
| 11893744 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de filtro individual ajustable | Filtra hasta 10 mm de grosor | cada uno |
| 15520592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte para viales y tubos de ensayo | Tubos y viales de 12 mm a 25 mm | cada uno |
| 15530592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Tapón para tubos de ensayo | Viales y tubos altos (tapa abierta) | cada uno |
| 15540592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta de 20 mm a 100 mm (1) | cada uno |
| 15550592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta de 5 a 100 mm (1) | cada uno |
| 15570592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para película/filtro | Filtro/lentes de 6 mm de grosor | cada uno |
| 15580592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Kit de entrada/salida de manguera | Mangueras de entrada y salida (incl.) | cada uno |
| 11751151 | Base de carrusel de 4 posiciones | Soporte de celda cilíndrico | Celdas cilíndricas de 5-100 mm | cada uno |
| 11771151 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para celda individual | Tubos de ensayo de 10 mm de diámetro o cubetas de una sola celda | cada uno |
| 15520602 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para celda individual | Cubeta de 10 mm (1) | cada uno |
Descripción
Saque el máximo partido a cada muestra. Accesorios para Thermo Scientific™ GENESYS™ Los espectrofotómetros UV-Vis están diseñados para permitirle trabajar de forma más inteligente, no más dura. Ofrecemos una amplia variedad de opciones para satisfacer sus requisitos de medición. El diseño de encaje a presión sin cables permite un fácil intercambio de accesorios.
Ofrecemos soluciones de celdas individuales para medir diferentes tipos de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Portaceldas individual de 10 mm estándar |
| Tipo | Soporte de muestras para celda individual |
| Para utilizar con (aplicación) | Sustituye al portaceldas estándar que se suministra con el instrumento. |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 |
| Admite | Cubeta de 10 mm (1) |