Learn More
Sinensetin, TRC
Código de producto. 30008917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008917 10 mg 10 miligramos
30010377 100 mg 100 miligramos
30005304 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS48730010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2306-27-6
Fórmula molecular C20 H20 O7
Peso molecular (g/mol) 372.37
Sinónimo 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,6,7-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,3',4'-Pentamethoxyflavone, Pedalitin Permethyl Ether;
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-5,6,7-trimetoxicromeno-4-uno
SMILES COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)cc3O2
Spécification
Nombre del producto químico o material Sinensetin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1209
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.