Learn More
Sinensetin, MedChemExpress
Código de producto. 16488938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488938 10 mg 10 miligramos
16441378 5 mg 5 miligramos
16433856 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0297
MedChemExpress Sinensetin is a methylated flavone found in certain citrus fruits.
Sinensetin is a methylated flavone found in certain citrus fruits.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sinensetin
CAS 2306-27-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pedalitin permethyl ether
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (268.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C13
Peso molecular (g/mol) 372.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.37
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Powder