Learn More
Sinefungina, TRC
Código de producto. 30418998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418998 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30418998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4871000.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sinefungin
CAS 58944-73-3
Fórmula molecular C15 H23 N7 O5
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 6,9-Diamino-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1,5,6,7,8,9-hexadeoxy-D-glycero-α-L-talo-decofuranuronic Acid, 32232RP, A 9145, Antibiotic 32232RP, Antibiotic A 9145, Compound 57926, RP 32232
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
SMILES N[C@@H](CC[C@H](N)C(=O)O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
Nombre IUPAC Ácido (2S,5S)-2,5-diamino-6-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]hexanoico
Peso molecular (g/mol) 381.387
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.176