Learn More
Sinefungin, MedChemExpress
Código de producto. 16470949
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16470949 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16470949 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101938
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sinefungin
CAS 58944-73-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H23N7O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo Adenosyl-Ornithine A-9145 Antibiotic 32232RP
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (262.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(O)=O)N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2
Peso molecular (g/mol) 381.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.39
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus