Learn More
Alcohol sinapílico (>85%), TRC
Código de producto. 30010290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010290 25 mg 25 miligramos
30009786 2.5 mg 2.50 miligramo
30008862 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS48682325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-33-7
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.23
Nombre IUPAC 4-[(E)-3-hidroxiprop-1-enilo]-2,6-dimetoxifenol
SMILES COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sinapyl Alcohol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-4,6-7,12-13H,5H2,1-2H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0892