Learn More
MedChemExpress Sinapinic acid
Código de producto. 16499336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499336 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW009732
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Sinapinic acid (Sinapic acid) is a phenolic compound isolated from Hydnophytum formicarum Jack.
Rhizome, acts as an inhibitor of HDAC, with an IC50 of 2.27 mM, and also inhibits ACE-I activity. Sinapinic acid posssess potent anti-tumor activity, induces apoptosis of tumor cells. Sinapinic acid shows antioxidant and antidiabetic activities. Sinapinic acid reduces total cholesterol, triglyceride, and HOMA-IR index, and also normalizes some serum parameters of antioxidative abilities and oxidative damage in ovariectomized rats.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 224.21 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 530-59-6
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.9%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (446.01 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (111.50 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Sinapic acid
Objetivo HDAC∣Angiotensin-converting Enzyme (ACE)∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis