Learn More
MedChemExpress Sinapine thiocyanate
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Peso molecular | 368.45 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 7431-77-8 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.0% |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.26 mM) |
| Objetivo | P-glycoprotein∣Cholinesterase (ChE) |
| Cantidad | 50 mg |