Learn More
MedChemExpress Sinapine thiocyanate
Código de producto. 16458988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458988 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16458988 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN045010mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Sinapine thiocyanate is an alkaloid isolated from seeds of the cruciferous species. Sinapine thiocyanate exhibits anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-tumor, anti-angiogenic and radio-protective effects. Sinapine thiocyanate is also an acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and can be used for the research of Alzheimer’s disease, ataxia, myasthenia gravis, and Parkinson’s disease.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecular 368.45 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 7431-77-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.26 mM)
Objetivo P-glycoprotein∣Cholinesterase (ChE)