Learn More
Tiocianato de sinapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sinapine Thiocyanate |
| CAS | 7431-77-8 |
| Fórmula molecular | C16 H24 N O5 . C N S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamatecholine Thiocyanate, 2-[[3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-N,N,N-trimethyllethanaminium Thiocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO5.CHNS/c1-17(2,3)8-9-22-15(18)7-6-12-10-13(20-4)16(19)14(11-12)21-5;2-1-3/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;3H |
| SMILES | COc1cc(\C=C\C(=O)OCC[N+](C)(C)C)cc(OC)c1O.[S-]C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxi-fenil)prop-2-enoil]oxietil-trimetil-amonio;tiocianato |
| Peso molecular (g/mol) | 368.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.1406 |