Learn More
Cloruro de sinapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sinapine Chloride |
| CAS | 6484-80-6 |
| Fórmula molecular | C16H24ClNO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[[3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium Chloride, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamate Choline Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO5.ClH/c1-17(2,3)8-9-22-15(18)7-6-12-10-13(20-4)16(19)14(11-12)21-5;/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;1H |
| SMILES | OC1=C(OC)C=C(/C=C/C(OCC[N+](C)(C)C)=O)C=C1OC.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-[(E)-3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)prop-2-enoil]oxietil-trimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 345.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.1343 |