Learn More
MedChemExpress Sinapine
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Peso molecular | 310.36 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 18696-26-9 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 99.0% |
| Solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (805.52 mM∣Need ultrasonic) |
| Objetivo | Cholinesterase (ChE)∣P-glycoprotein |
| Cantidad | 5 mg |