Learn More
Acil-beta-D-glucósido del ácido sinápico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sinapic Acid Acyl-beta-D-glucoside |
| CAS | 14364-09-1 |
| Fórmula molecular | C17H22O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenoate] β-D-Glucopyranose, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamate) β-D-Glucopyranose, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic Acid β-D-Glucopyranosyl Ester, 1-O-Sinapoyl-β-D-glucose, 1-Sinapoyl-β-D-glucose |
| SMILES | CC(=O)NNC(=O)c1ccncc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 386.35 |