Learn More
Simvastatin, TRC
Código de producto. 30134483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134483 250 mg 250 miligramos
30012366 50 mg 50 miligramos
30004072 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS485000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79902-63-9
Fórmula molecular C25 H38 O5
Peso molecular (g/mol) 418.57
Sinónimo Simvastatin, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α,3α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-, (+)-Simvastatin, Apo-Simva, Apo-Simvastatin, Bestatin 20, Cholestat, Co-Simvastatin, Denan, Egilipid, Eucor, Kolestevan, L 644128-000U, Lipex, Lipinorm, Liponorm, Lipovas, Lodales, Lycostatin, MK 733, Modutrol, Nor-Vastina, Novo-Simvastatin, Pms-simvastatin, Rechol, Simastin 20, Simcovas, Simgal, Simi 20, Simlip, Simlip 20, Simlo 20, Simlup 20, Simovil, Simratio, Simvacard, Simvachol, Simvacor, Simvahexal, Simvas, Simvastatin lactone, Simvasterol, Simvastol, Simvofix, Simvotin, Sinvacor, Sinvascor, Sivastin, Starstat 20, Synvinolin, Valemia, Vasilip, Vastan, Vazilip, Velostatin, Ximve, Zocor, Zocor Forte, Zocord, Zorced, Zosta
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il] 2,2-dimetilbutanato
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simvastatin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.2719
Porcentaje de pureza >95%