Learn More
Éter metílico de simvastatina, Mikromol™
Descripción
Éter metílico de simvastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Simvastatin 4'-Methyl Ether |
| CAS | 864357-88-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Simvastatin 4'-Methyl Ether |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C26 H40 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-methoxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-methoxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-dimethylbutanoate, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Methoxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H40O5/c1-7-26(4,5)25(28)31-22-13-16(2)12-18-9-8-17(3)21(24(18)22)11-10-19-14-20(29-6)15-23(27)30-19/h8-9,12,16-17,19-22,24H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)OC)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilbutanoato de [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-metoxi-6-oxooxan-2-il]etilo]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-ilo] |
| Mostrar más |