Learn More
Simvastatin, MedChemExpress
Código de producto. 16467336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16467336 100 mg 100 miligramos
16451266 200 mg 200 miligramos
16433397 50 mg 50 miligramos
16461866 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17502
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
MedChemExpress Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simvastatin
CAS 79902-63-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H38O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo MK 733
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (238.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.45 mM)
SMILES CCC(C)(C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O
Peso molecular (g/mol) 418.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.57
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation