Learn More
Simvastatina, LoGiCal
Código de producto. 30463959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463959 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463959 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0158.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simvastatin
CAS 79902-63-9
Nombres de analitos o componentes Simvastatin
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C25 H38 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Simvastatin, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester (9CI), (+)-Simvastatin, Cholestat, Denan, Eucor, Kolestevan, L 644128-000U, Lipex, Lipinorm, Liponorm, Lipovas, Lodales, MK 733, Modutrol, Nor-Vastina, Rechol, Simcor, Simovil, Simvastatin lactone, Simvotin, Sinvacor, Sinvascor, Sivastin, Statin, Synvinolin, Valemia, Velostatin, Zocor, Zocord, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1alpha,3alpha,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-
Fórmula InChI InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il] 2,2-dimetilbutanato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 418.57
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 418,2719 g/mol