Learn More
Éster Metílico de Ácido Hidroxi de Simvastatina, TRC
Código de producto. 30132737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132737 100 mg 100 miligramos
30004332 10 mg 10 miligramos
30010521 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS485015100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145576-26-7
Fórmula molecular C26H42O6
Peso molecular (g/mol) 450.61
Sinónimo 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, methyl ester, (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, methyl ester, [1S-[1α(βS*,δS*),2α,6β,8β,8aα]]-, Methyl (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoate, Simvastatin Hydroxy Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metilo (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutanoiloxi)-2,6-dimetil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftaleno-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simvastatin Hydroxy Acid Methyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H42O6/c1-7-26(4,5)25(30)32-22-13-16(2)12-18-9-8-17(3)21(24(18)22)11-10-19(27)14-20(28)15-23(29)31-6/h8-9,12,16-17,19-22,24,27-28H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.2981