Learn More
Sal de Amonio de Ácido Hidroxi Simvastatina, TRC
Código de producto. 30009166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009166 100 mg 100 miligramos
17952345 10 mg 10 miligramos
17950995 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS485020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139893-43-9
Peso molecular (g/mol) 453.61
Nombre IUPAC azanio; (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutanoiloxi)-2,6-dimetil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalena-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simvastatin Hydroxy Acid, Ammonium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C25 H39 O6 . H4 N
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, ammonium salt (1:1), (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, monoammonium salt, (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)- (9CI), 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, monoammonium salt, [1S-[1α(βS*,δS*),2α,6β,8β,8aα]]-, Ammonium simvastatin, Simvastatin acid ammonium salt, Simvastatin ammonium salt, Simvastatin carboxylic acid ammonium salt, (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid ammonium salt, Tenivastatin ammonium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C25H40O6.H3N/c1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);1H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
SMILES [NH4+].CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.309
Porcentaje de pureza >95%