Learn More
Simvastatina EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30051592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051592 100 mg 100 miligramos
30050347 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051592 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0158.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Simvastatina EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl Simvastatin
CAS 145576-25-6
Nombres de analitos o componentes Acetyl Simvastatin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H40 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-(Acetyloxy)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate (Simvastatin Acetate Ester), Simvastatin Imp. B (EP), Acetyl Simvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-(Acetyloxy)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Simvastatin Acetate Ester, Simvastatin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C27H40O6/c1-7-27(5,6)26(30)33-23-13-16(2)12-19-9-8-17(3)22(25(19)23)11-10-20-14-21(31-18(4)28)15-24(29)32-20/h8-9,12,16-17,20-23,25H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)OC(=O)C)[C@@H]12
Nombre IUPAC 2,2-dimetilbutanoato de [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-acetiloxi-6-oxooxan-2-il]etilo]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-ilo]
Peso molecular (g/mol) 460.6
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.2825 g/mol