Learn More
Simvastatina-d11 (2,2-dimetilbutirato-d11), CDN
Código de producto. 30324804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324804 0.005 g 0.01 g
30318374 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324804 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND80150.005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simvastatin-D11 (2,2-dimethylbutanoate-D11)
CAS 1002347-74-1
Fórmula molecular C25 D11 H27 O5
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid, 2,2-di(methyl-d3)-, (1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-1,2,3,7,8,8 A-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2 R,4 R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2 H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester (ACI), (1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-1,2,3,7,8,8 A-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2 R,4 R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2 H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-di(methyl-d3)butanoate-3,3,4,4,4-d5 (ACI), Simvastatin-d11, Simvastatin-D11 (2,2-dimethylbutanoate-D11)
Fórmula InChI InChI=1 S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26 H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1/i1D3,4D3,5D3,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O[C@H]1 C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3 C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC [(1 S,3 R,7 S,8 S,8 aR)-8-[2-[(2 R,4 R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8 A-hexahidronaftalen-1-il] 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2,2-bis(trideuteriometil)butanoato
Peso molecular (g/mol) 429.634
Formula Weight (peso de la fórmula) 429,341 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 97% Pureza química