Learn More
Simvastatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15575430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15575430 25 g 25 g
15520594 1 g 1 g
15530594 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15575430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458840250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79902-63-9 | C25H38O5 | 418.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79902-63-9
Fórmula molecular C25H38O5
Peso molecular (g/mol) 418.57
Clave InChI RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Sinónimo simvastatin, zocor, synvinolin, sinvacor, denan, lipex, simvastatine, sivastin, lodales, simvastatina
PubChem CID 54454
ChEBI CHEBI:9150
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il] 2,2-dimetilbutanato
SMILES CCC(C)(C)C(=O)OC1CC(C=C2C1C(C(C=C2)C)CCC3CC(CC(=O)O3)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simvastatin
Punto de fusión 127.0°C to 132.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.57
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Simvastatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.