Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Simvastatin |
| Punto de fusión | 127.0°C to 132.0°C |
| Pérdida por secado | 0.5% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.57 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Simvastatin
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.