Learn More
Simvastatina 4'-éter metílico, TRC
Código de producto. 30414212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414212 5 mg 5 miligramos
30412334 50 mg -
30413387 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4850455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864357-88-0
Fórmula molecular C26 H40 O5
Peso molecular (g/mol) 432.59
Sinónimo Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-methoxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-methoxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-dimethylbutanoate, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Methoxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-metoxi-6-oxoxoxiano-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftaleno-1-il] 2,2-dimetilbutanoato
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)OC)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simvastatin 4'-Methyl Ether
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H40O5/c1-7-26(4,5)25(28)31-22-13-16(2)12-18-9-8-17(3)21(24(18)22)11-10-19-14-20(29-6)15-23(27)30-19/h8-9,12,16-17,19-22,24H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.2876