Learn More
Simurosertib, MedChemExpress
Código de producto. 16495937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495937 5 mg 5 miligramos
16483208 10 mg 10 miligramos
16479756 50 mg 50 miligramos
16440046 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100888
MedChemExpress Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM. Simurosertib has anti-cancer activity.
Simurosertib (TAK-931) is an orally active, selective and ATP-competitive cell division cycle 7 (CDC7) kinase inhibitor, with an IC50 of <0.3 nM. Simurosertib has anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simurosertib
Forma física Solid
CAS 1330782-76-7
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N5OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo TAK-931
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (219.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C3=CNN=C3C)S2)NC([C@H]4N(CC5)CCC5C4)=N1
Peso molecular (g/mol) 341.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.43
Porcentaje de pureza 98.1%