Learn More
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler + Plastics Packages
Código de producto. 17163179 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
17163179 Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total) cada uno
17153179 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17163179 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A41193
El termociclador Applied Biosystems SimpliAmp es un termociclador fácil de usar, compacto y preciso diseñado para adaptarse al flujo de trabajo de PCR esencial de cualquier laboratorio.
The Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler is an easy-to use, compact, and accurate thermal cycler designed to fit every lab’s essential PCR workflow. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex temperature control technology enable simple, accurate optimization. And now you can access your SimpliAmp cycler with Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
  • Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
  • Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
  • Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
  • Disponible en varios colores para una organización sencilla de los ensayos de laboratorio
  • Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Termociclador SimpliAmp
• 5 placas de reacción ópticas transparentes de 96 pocillos MicroAmp EnduraPlate con código de barras (100 placas en total)
• 1 juego de películas adhesivas transparentes MicroAmp (100 películas)
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos manuales
Para utilizar con (equipo) GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700,™ termociclador Veriti, termociclador 2720
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Dimensiones 46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,2 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (8 pulg)
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 600 W
Velocidad de rampa máxima 4 °C/s (bloque), 3 °C/s (muestra)
N.º de programas > 1000 protocolos
Descripción Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Cantidad 1 package
Peso 8,5 kg (18,3 lb.)
Configuraciones de bloques 96 pocillos, bloque VeriFlex de 3 zonas