Description
The SimpliAmp Thermal Cycler is a small, easy-to-use, and accurate thermal cycler that suits any lab's needs for everyday PCR. It is crafted with the reliable engineering and performance you've come to expect from Applied Biosystem instruments. It is elegantly designed to deliver quiet cycling and features an innovative, safe heated lid and a large LCD color touchscreen.
- Un termociclador pequeño, fácil de usar y preciso que se adapta a las necesidades de cualquier laboratorio para tareas de PCR diarias.
- Diseñado con la ingeniería fiable y el rendimiento que se esperan de los instrumentos de Applied Biosystem™.
- Un diseño elegante para ofrecer un funcionamiento silencioso de termociclado y dispone de una tapa calefactada innovadora y segura y una gran pantalla táctil LCD a color.
- Los bloques VeriFlex™ proporcionan 3 zonas de temperatura independientes, para el control de temperatura preciso en la optimización de PCR.
- La gran pantalla táctil a color de excelente respuesta simplifica las operaciones del instrumento con una interfaz de fácil lectura.
- Supervise de manera cómoda el instrumento desde cualquier lugar con la aplicación móvil PCR Essentials.
- La innovadora tapa calefactada es fácil de usar y está diseñada para proteger las muestras.
- Cuando está abierta, se coloca en una posición vertical para facilitar el acceso; tire del asa hacia delante para cerrar la tapa con facilidad.
- Solo tiene que conectar una unidad USB y seguir las indicaciones en pantalla para realizar una copia de seguridad de los datos sin esfuerzo.
- Hay disponible una biblioteca de modos de simulación para que los usuarios puedan ejecutar un experimento con las mismas velocidades de rampa que un instrumento anterior u otro diferente.
Specifications
Specifications
| Exactitud térmica | ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (equipo) | GeneAmp 2700, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, termociclador 2720 |
| Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) |
| Dimensiones | 46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in) |
| Capacidad | 96-well |
| Tensión | 100 - 240 V |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (8 pulg) |
| Tipo de producto | Termociclador |
| Garantía | Garantía limitada |
| Show More |