Learn More
Stomacher™ Simplettes
Código de producto. 17784399
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
177 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17784399 177 mm paquete de 2000
17774399 250 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17784399 Proveedor Stomacher™ N.º de proveedor BA6053
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
El Simplettes™ Proporcionan una alternativa precisa y económica a las puntas de pipeta. Están diseñados específicamente para pipetear muestras desde el fondo del Stomacher™ Bolsa sin riesgo de contaminación cruzada.
  • Pajitas de pipeta de un solo uso
  • Capaz de pipetear volúmenes entre 0,1 y 2 mL
  • Estéril irradiado
  • Disponible en varios tamaños de paquete.
Especificaciones
Tipo de producto Punta
Diámetro (métrico) 3,6 a 3,7 mm (diámetro interno)
Longitud (métrico) 177 mm