Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de referencia de junta simple
Código de producto. 11716348 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11716348 S7 cada uno
1 options
Código de producto. 11716348
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con sistemas de referencia de AG/AgCI. Los electrodos de referencia de junta simple Fisherbrand™ proporcionan una excelente calidad a un precio económico.
  • Intervalo de temperatura de -0 ° a 80 °C
  • 110mm de longitud
  • Conector S7
Especificaciones
Tipos de conector S7
Junta Individual
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Longitud (métrico) 110 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm