Learn More
Simetryn, MedChemExpress
Código de producto. 16412296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412296 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16412296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1853
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simetryn
CAS 1014-70-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15N5S
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (173.46 mM)
SMILES CSC1=NC(NCC)=NC(NCC)=N1
Peso molecular (g/mol) 213.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.3
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid