Learn More
Simeticona, TRC
Código de producto. 30009759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009759 50 g 50 g
17978304 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS47560050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8050-81-5
Fórmula molecular (C2H6OSi)n•SiO2
Peso molecular (g/mol) 296.62
Sinónimo Aligest Plus, Antifoam A, DC Antifoam A, Dow Antifoam A, Dow Corning Antifoam A, Espumisan, KS 66, Mylicon, Q 7-2587, Sentry Simethicone GS, Silfoam SE 2, Simiticone, SonoRx;
SMILES CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C.O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simethicone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H18O2Si2.O2Si/c1-7-10(5,6)8-9(2,3)4;1-3-2/h1-6H3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0752