Learn More
Simeprevir, TRC
Código de producto. 30138617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138617 50 mg 50 miligramos
30012279 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS46650050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923604-59-5
Fórmula molecular C38 H47 N5 O7 S2
Peso molecular (g/mol) 749.94
Sinónimo Cyclopenta[c]cyclopropa[g][1,6]diazacyclotetradecine-12a(1H)-carboxamide, N-(cyclopropylsulfonyl)-2,3,3a,4,5,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-tetradecahydro-2-[[7-methoxy-8-methyl-2-[4-(1-methylethyl)-2-thiazolyl]-4-quinolinyl]oxy]-5-methyl-4,14-dioxo-, (2R,3aR,10Z,11aS,12aR,14aR)-, (2R,3aR,10Z,11aS,12aR,14aR)-N-(Cyclopropylsulfonyl)-2,3,3a,4,5,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-tetradecahydro-2-[[7-methoxy-8-methyl-2-[4-(1-methylethyl)-2-thiazolyl]-4-quinolinyl]oxy]-5-methyl-4,14-dioxocyclopenta[c]cyclopropa[g][1,6]diazacyclotetradecine-12a(1H)-carboxamide, Simeprevir, Sovriad, TMC 435, TMC 435350
SMILES COc1ccc2c(O[C@@H]3C[C@@H]4[C@@H](C3)C(=O)N(C)CCCC\C=C/[C@@H]5C[C@]5(NC4=O)C(=O)NS(=O)(=O)C6CC6)cc(nc2c1C)c7nc(cs7)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simeprevir
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H47N5O7S2/c1-21(2)30-20-51-35(40-30)29-18-32(26-13-14-31(49-5)22(3)33(26)39-29)50-24-16-27-28(17-24)36(45)43(4)15-9-7-6-8-10-23-19-38(23,41-34(27)44)37(46)42-52(47,48)25-11-12-25/h8,10,13-14,18,20-21,23-25,27-28H,6-7,9,11-12,15-17,19H2,1-5H3,(H,41,44)(H,42,46)/b10-8-/t23-,24-,27-,28-,38-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 749.2917