Learn More
Simeprevir, MedChemExpress
Código de producto. 16470117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470117 50 mg 50 miligramos
16436467 5 mg 5 miligramos
16424806 100 mg 100 miligramos
16413738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10241
MedChemExpress Simeprevir (TMC435; TMC435350) is an oral, potent and highly specific hepatitis C virus (HCV) NS3/4A protease inhibitor with a Ki of 0.36 nM.
Simeprevir inhibits HCV replication with an EC50 of 7.8 nM. Simeprevir also potently suppresses SARS-CoV-2 replication and synergizes with Remdesivir. Simeprevir inhibits the main protease (Mpro) and the RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) of SARS-CoV-2, and also modulates host immune responses.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simeprevir
Forma física Solid
CAS 923604-59-5
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H47N5O7S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo TMC435 TMC435350
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (19.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C)C2=C(C(O[C@H]3C[C@@H](C(N(C)CCCC/C=C\[C@H](C4)[C@]4(C(NS(=O)(C5CC5)=O)=O)N6)=O)[C@H](C6=O)C3)=CC(C7=NC(C(C)C)=CS7)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 749.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 749.94
Porcentaje de pureza 99.46%