Learn More
Simeconazol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310653 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310653 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16957000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Simeconazole
CAS 149508-90-7
Nombres de analitos o componentes Simeconazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 F N3 O Si
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20FN3OSi/c1-20(2,3)9-14(19,8-18-11-16-10-17-18)12-4-6-13(15)7-5-12/h4-7,10-11,19H,8-9H2,1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)CC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)-1-(1,2,4-triazol-1-il)-3-trimetilsililpropan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 293.41
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.136 g/mol