Learn More
KNF™ Bomba de dosificación de líquidos Neuberger SIMDOS FEM 1.10
Código de producto. 12998064
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 1 a 100 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
12998064 De 1 a 100 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 12998064 Proveedor KNF™ N.º de proveedor 167524/160160
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Bomba de diafragma de dosificación/medición de líquidos. Ofrece combinaciones de materiales húmedos para una resistencia química óptima. Control manual del caudal y del volumen de dosificación con pantalla gráfica LCD.
Los modelos están disponibles con una selección de materiales de cabezal de bomba (cabezal de bomba de PP, PVDF o PTFE), diafragma con revestimiento de PTFE y placas de válvulas FFKM, así como en variantes de control manual (S) y externo (RC).
  • Bomba de dosificación de diafragma resistente a productos químicos
  • Calibración rápida y sencilla
  • Función de dosificación (de 1 ml a 100 ml)
  • Caudal ajustable (de 1 ml a 100 ml/min)
  • Funcionamiento en seco
  • Autocebable
  • Excelente resistencia química (versiones FT) para la dosificación sencilla de productos químicos y otros líquidos en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
Modelo SIMDOS™ 10
Clasificación de carcasa IP65
Control externo Estándar, manual
Frecuencia 50/60 Hz
Material PVDF (cabezal de bomba), revestimiento de PTFE (diafragma), Kalrez FFKM (válvulas)
Altura global (métrico) 140 mm
Anchura global (métrico) 87 mm
Temperatura máx. (métrico) 80 °C
Temperatura mín. (métrico) 5°C
Tensión 100/240 V
Vataje 24 W
Caudal De 1 a 100 ml/min
Presión máxima 6 bar